主要文件
C3983
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 克隆缸,聚苯乙烯
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
别名:
cloning cylinder, cloning equipment
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106618
NACRES:
NB.22
无菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37847-0200
内径 × 高度
6.4 mm × 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
为分离克隆,在圆柱体底部边缘涂抹无菌润滑脂(不包括),并倒置在所选克隆上。为胰蛋白酶消化和回收克隆菌落提供了隔离室。
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)