Merck
C3875
Sigma-Aldrich
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O3
CAS号:
分子量:
146.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
InChI key
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)