主要文件
C1046
Sigma-Aldrich
硅胶海绵盖
size 38 mm
别名:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
尺寸
38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有内层密封硅胶海绵滤芯的硅胶橡胶圈。
这些有机硅海绵盖是用于有氧培养的理想选择;它们可实现有效地交换气体。与棉花塞相比,它们还可以将蒸发造成的损失降低一半,从而将pH值的变化降至最低。它们可以在180°C的温度下反复进行干热灭菌,并易于清洁和维护(可重复使用)。
相容性
适用于500-1000 mL Erlenmeyer烧瓶和摇瓶。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)