Merck
C1009
Sigma-Aldrich
Z-Hydroxy-L-proline methyl ester
viscous liquid
别名:
N-CBZ-L-4-Hydroxyproline methyl ester, Z-HYP-OMe
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO5
CAS号:
分子量:
279.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
viscous liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2