Merck
C0900
Sigma-Aldrich
Cholesteryl bromide
别名:
3β-Bromo-5-cholestene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H45Br
CAS号:
分子量:
449.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(Br)CCC4(C)C3CCC12C