Merck
C0899
Sigma-Aldrich
N-氯甲基邻苯二甲酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6ClNO2
CAS号:
分子量:
195.60
Beilstein:
140942
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves