Merck
C0420
Sigma-Aldrich
Z-Gln-ONp
别名:
N-α-Cbz-L-glutamine p-nitrophenyl ester, Z-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOC6H4NO2
CAS号:
分子量:
401.37
Beilstein:
1897385
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O7/c20-17(23)11-10-16(21-19(25)28-12-13-4-2-1-3-5-13)18(24)29-15-8-6-14(7-9-15)22(26)27/h1-9,16H,10-12H2,(H2,20,23)(H,21,25)
InChI 密鑰
KIVQPDPRDVIJDJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3