Merck
C0293
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C
aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N3O5
CAS号:
分子量:
243.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
aqueous solution
標籤範圍
40-60 mCi per mmol
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
包裝
serum bottle