主要文件
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
特点
aerosol-tight capable
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
技术
centrifugation: suitable
容量
250 mL
相容性
for use with Rotor A-4-62
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1