主要文件
BMSIPS2050PS3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.72
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
直径× 长度
68 mm × 400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
抗体吸附剂
stirring, mixing
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)