主要文件
BCS-170PK
CoolCell FTS30冷冻盒
Freezing container, for 30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials, pink
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
特點
capacity 30  vial(s)
for vials 1 ‑ 2 mL
for 30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
BioCision BCS-170PK
直徑× 高度
16.5 cm × 11.5 cm
孔直徑
12.3 mm
顏色
pink
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CoolCell FTS30无酒精细胞冷冻容器在用于-80°C 冰柜中时,可提供高度重现性-1°C/分钟冷冻速率。不需要酒精或任何其他液体。 独特的正在申请专利的微对流设计通过底部进气口吸入冷空气后将会其均匀分配到所有样品瓶中,并随后通过顶部的口释放热空气。 隔热外壳和导热固态芯确保冷冻期间所有小瓶的散热一致。CoolCell 容器牢不可破,冷冻时容易打开,冷冻时触摸并不冷——不会出现手指“结霜”。已证明可用于干细胞、原代细胞和细胞系。
注意:该产品不可堆叠。
更省钱,更绿色!
CoolCell 容器取代基于异丙醇的冷冻容器,每年可消耗高达 30L 的 IPA,并且每年每个单元的维护成本高达数百美元。CoolCell 容器可立即节省费用,并从细胞冷冻保存过程中去除有害溶剂。在此处计算您的成本节省。
装有30支1.0 mL或2.0 mL的低温瓶。低温瓶灌装体积:1.0 mL/瓶。用 CoolCell 填充瓶填充空孔。
法律資訊
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)