产品名称
Boc-Lys(Z)-OH,
方案
≥98%
表单
powder
颜色
white
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI key
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Nε-Z-Nα-Boc-L-赖氨酸是固相多肽合成 (SPPS) 中使用的 N-末端保护氨基酸,用于制备含奈西隆保护赖氨酰侧链的多肽。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3