Merck
B7875
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteine ethyl ester hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO2S · HCl
CAS号:
分子量:
275.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CCOC(=O)C(N)CSCc1ccccc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)