克隆
Wue-AC5, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35 kDa
种属反应性
mouse, human
技术
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of human Burkitt lymphoma cell line
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... POU2AF1(5450)
mouse ... Pou2af1(18985)
免疫原
recombinant BOB.1/OBF.1, C-terminal domain.
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。