储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3