生物来源
synthetic (organic)
无菌性
non-sterile
方案
≥98%
表单
powder
mp
235-237 °C (lit.)
溶解性
water: 0.063 g/L at 37 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
基因信息
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Liver,Kidney,Endocrine system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2