主要文件
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>98% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
溶解度
aqueous buffer: soluble
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
生化/生理作用
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
其他說明
Major component in Mesobuthus eupeus
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3