Merck
B6876
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
别名:
Boc-L-谷氨酸-5-苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
337.37
Beilstein:
2226572
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
mp
69-71 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)