Merck
B6009
Sigma-Aldrich
联苯-4-甲酰氯
别名:
4-联苯基甲酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4COCl
CAS号:
分子量:
216.66
Beilstein:
472842
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
mp
110-112 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)