Merck
B6005
Supelco
鲨肝醇
≥98%
别名:
1-O-十八烷基-rac-甘油, rac-1-十八烷基甘油醚, DL-3-十八烷氧基-1,2-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
344.57
Beilstein:
1725677
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
化驗
≥98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI 密鑰
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)