Merck
B3402
Sigma-Aldrich
6-溴己酸乙酯
≥97% (GC)
别名:
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)5COOCH2CH3
CAS号:
分子量:
223.11
Beilstein:
1756051
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥97% (GC)
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.9 °F - closed cup
闪点(°C)
58.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)