Merck
B3041
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥98%
别名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, X-GlcNAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18BrClN2O6
CAS号:
分子量:
449.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
方案
≥98%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-XZINFULNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
底物
Histochemical substrate for N-acetylglucosaminidase.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)