一般說明
- 384吸头形式的Axygen® 自动移液管吸头设计用于Agilent®/Velocity11 VPrep® 和Bravo 96LT、 8LT、384ST、 96ST和16ST移液头。
- 按照严格的规格制造(包括自动化组装),以最大限度地降低污染风险并确保始终如一的性能和质量。
- 透明的聚丙烯优质吸头是敏感的生物应用的理想选择。
- 不含 RNase/DNase,非热原。
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.