主要文件
AXYTF150RS
移液器过滤器吸头
universal fit, racked, size 150 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
無菌
sterile
製造商/商標名
Axygen Inc TF-150-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
150 μL
容積
150 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)