主要文件
AXYT1000CL
MAXYMum Recovery® 移液器吸头
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
别名:
移液器吸头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
clear
无菌性
non-sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
制造商/商品名称
Axygen Inc T-1000-C-L
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
容量
1000 μL
体积
1000 μL
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
浏览所有移液管吸头
法律信息
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)