Merck
AXYT1000BRS
移液器吸头
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
blue
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x1000tips/cs
容量
1000 μL
顏色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Axygen® 移液管吸头由聚丙烯制成。
  • 吸头经过优化,可用于单通道和多通道移液器。
  • 具有柔性壁和内密封圈,可确保牢固贴合。
  • 带斜面的吸头可减少毛细管效应并有助于准确分配样品。
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.