主要文件
AXYSCT050OS
螺纹盖管和带 O 型圈的盖,圆锥形底部
capacity 0.5 mL, orange, sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
orange
screw top cap
無菌
sterile
特點
RCF 20,000 × g
包裝
pack of 500 tubes
case of 8 packs
製造商/商標名
Axygen Inc
Corning
容量
0.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)