主要文件
AXYPCR96LPABBK
适用于ABI的PCR微孔板
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, black
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom wells
制造商/商品名称
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-BK
Corning
包装
pkg of 4x25plates/cs
尺寸
96 wells
颜色
black
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
产品仅在中国有售。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)