主要文件
AXYPCR96HSC
PCR amplification plate
half skirt, 96 well, clear
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
clear
clear polypropylene wells
无菌性
non-sterile
特点
skirt
包装
case of 50 ea
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
技术
PCR: suitable
尺寸
96 wells
工作体积
200 mL
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)