主要文件
AXYP384120SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 120 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
别名:
Corning cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
无菌性
sterile
特点
Not Treated
制造商/商品名称
Axygen Inc P-384-120SQ-C-S
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大体积
130 μL
尺寸
384 wells
工作体积
120 μL
适用性
suitable for PCR
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)