主要文件
AXYMCT200A
耐煮沸微管
size 2.0 mL, assorted colors, pkg of 10x500tubes/cs
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-200-A
Corning
包装
pkg of 10x500tubes/cs
尺寸
2.0 mL
颜色
assorted colors
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)