主要文件
AXYMCT060R
微量离心管
size 0.6 mL, red, pkg of 10x1000tubes/cs
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
物料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-060-R
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
尺寸
0.6 mL
颜色
red
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)