主要文件
AXYFXF20LRS
适用于Beckman® FX机器人系统的MAXYMumRecovery®带滤芯枪头
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.02
物料
clear
无菌性
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
制造商/商品名称
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
容量
20 μL
体积
20 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)