Merck
AMAB90959
Sigma-Aldrich
单克隆抗-PARP1 小鼠抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2220, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
单克隆抗-ADPRT, 单克隆抗-PARP, 单克隆抗-PPOL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL2220, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
同型
IgG1
免疫原序列
KGGKVFSATLGLVDIVKGTNSYYKLQLLEDDKENRYWIFRSWGRVGTVIGSNKLEQMPSKEDAIEHFMKLYEEKTGNAWHSKNFTKYPKKFYPLEIDYGQDEEAVKKLTVNPGTKSKLPKPVQDLIKMIFDVESMKKAM
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PARP1(142)
一般說明
由Atlas Antibodies提供技术支持的单克隆抗PARP1 Prestige Antibodies®人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证。每种抗体都针对数百种正常和疾病组织通过免疫组织化学进行测试。
免疫原
聚(ADP-核糖)聚合酶1
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
聯結
对应抗原APREST71075
外觀
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Asha Sinha et al.
Cancers, 12(11) (2020-11-04)
PTEN mutation occurs in a variety of aggressive cancers and is associated with poor patient outcomes. Recent studies have linked mutational loss of PTEN to reduced RAD51 expression and function, a key factor involved in the homologous recombination (HR) pathway.
Wendy M McKimpson et al.
Developmental cell, 56(6), 747-760 (2021-03-06)
Loss of insulin-secreting pancreatic β cells through apoptosis contributes to the progression of type 2 diabetes, but underlying mechanisms remain elusive. Here, we identify a pathway in which the cell death inhibitor ARC paradoxically becomes a killer during diabetes. While