主要文件
ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022637279
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)