物料
flat bottom
特点
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube
with rubber mat bottom
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022637681 (NA)
参数
4,200 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
122 mm
直径
31 mm
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG