主要文件
ADAPA43889-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
物料
round bottom
特点
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639340 (NA)
参数
2,750 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
14.5 mm
相容性
for use with 90 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 8 x 9 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)