物料
flat bottom
特点
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702737003 (EU)
参数
2,850 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
100 mm
直径
12.5 mm
相容性
for use with 100 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes and supplied as a, pack of 2.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG