物料
round bottom
特点
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639145 (NA)
参数
2,900 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
100 mm
直径
25 mm
相容性
for use with 100 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG