物料
flat bottom
特点
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639391 (NA)
参数
2,750 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
25 mm
相容性
for use with 90 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG