Merck
A9929
Sigma-Aldrich
Allatostatin I
≥95% (HPLC)
别名:
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C61H94N18O16
分子量:
1335.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)N)C(N)=O
生化/生理作用
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
其他說明
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3