主要文件
A9723
Sigma-Aldrich
ARP
>95% (HPLC), solid
别名:
Aldehyde Reactive Probe, N′-aminooxymethylcarbonylhydrazino-D-biotin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21N5O4S
分子量:
331.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
>95% (HPLC)
表单
solid
储存温度
−20°C
生化/生理作用
Aldehyde reactive probe used to selectively modify abasic sites of DNA.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)