物料
colorless
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier
包装
case of 4 packs
pack of 960 ea (Racked)
制造商/商品名称
Molecular BioProducts 2159P
技术
PCR: suitable
最大体积
100 μL
体积范围
5-100 μL
体积
5—100 μL
相容性
for use with
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA