Merck
A7375
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11I2NO4
CAS号:
分子量:
475.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)