Merck
A7335
Sigma-Aldrich
3-吗啉丙胺
BioXtra
别名:
4-(3-氨丙基)吗啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16N2O
CAS号:
分子量:
144.21
Beilstein:
105104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
產品線
BioXtra
雜質
<0.0005% Phosphorus (P)
燃燒殘留物
<0.1%
折射率
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES 字串
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI 密鑰
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter