抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ABL-148, monoclonal
分子量
antigen 145 kDa
物種活性
monkey, rat, human, mouse, bovine
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human melanoma cell extract
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ABL1(25)
mouse ... Abl1(11350)
rat ... Abl1(311860)
一般說明
c-Abl 是一种原癌基因产物,属于 Tyr 蛋白激酶家族。它在不同的细胞过程中起着至关重要的作用,如分化、粘附和调节 DNA 损伤诱导的细胞凋亡。
c-Abl 蛋白包含 3 个高迁移率基团样结构域,它们以合作方式与富含 AT 的 DNA 结合。
特異性
小鼠抗 c-Abl 抗体与 c-Abl 的 SH2 结构域中存在的表位特异性反应。该产品还显示出对猴、大鼠、牛、小鼠和人的 c-Abl 的反应性。
免疫原
重组 c-Abl,SH2 结构域。
應用
单克隆抗 c-Abl 抗体可用于蛋白质印迹(1:2000 的稀释度),使用来自人的黑色素瘤细胞提取物。它也可用于微阵列和流式细胞术。 单克隆抗 c-Abl 抗体可用于研究涉及 c-Abl 的信号通路的机制。它也可用于免疫沉淀和免疫细胞化学。
生化/生理作用
细胞质 c-Abl 调节 SH2/SH3 衔接蛋白细胞骨架相关衔接蛋白(Crk) 和 Crk 结合蛋白 p130cas。核 c-Abl 与细胞周期依赖性和 DNA 损伤诱导的基因表达的调节有关。
標靶描述
c-Abl 是一种非受体酪氨酸激酶,具有细胞质和细胞核功能。 Abl 致癌基因与几种人类白血病有关,包括几乎所有的慢性粒细胞白血病。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Cytoplasmic c-Abl provides a molecular `Rheostat?controlling carcinoma cell survival and invasion
Oncogene, 22(38), 6071-6071 (2003)
c-Abl: activation and nuclear targets
Cell Death and Differentiation, 7(1), 10-10 (2000)
European journal of haematology, 96(5), 502-506 (2015-07-15)
Binding of tyrosine kinase inhibitors such as imatinib was shown to induce a novel open-inhibited conformation of BCR-ABL, in which Tyr245 is exposed and prone to phosphorylation. To evaluate whether this leads to priming of the kinase in cellular systems
Human molecular genetics, 24(15), 4185-4197 (2015-04-26)
The p63 transcription factor, homolog to the p53 tumor suppressor gene, plays a crucial role in epidermal and limb development, as its mutations are associated to human congenital syndromes characterized by skin, craniofacial and limb defects. While limb and skin-specific
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(47), E4437-E4445 (2013-11-06)
Successful treatment of chronic myelogenous leukemia is based on inhibitors binding to the ATP site of the deregulated breakpoint cluster region (Bcr)-Abelson tyrosine kinase (Abl) fusion protein. Recently, a new type of allosteric inhibitors targeting the Abl myristoyl pocket was
商品
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.