Merck
A5297
Sigma-Aldrich
Aurovertin B from Calcarisporium arbuscula
~95% (balance other aurovertins)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H32O8
CAS号:
分子量:
460.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~95% (balance other aurovertins)
儲存溫度
2-8°C
访问文档库
Mulherin, L.J., et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 874-874 (1974)
Osselton, M.D., et al.
Biochemical Society Transactions, 2, 200-200 (1974)