Merck
A3750
Sigma-Aldrich
21-Acetoxypregnenolone
别名:
3β,21-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 21-acetate, 5-Pregnene-3β,21-diol-20-one 21-acetate, Pregnenolone 21-acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H34O4
CAS号:
分子量:
374.51
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
表单
solid
SMILES字符串
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]([C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC4)(C)[C@]34[H]
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3
InChI key
MDJRZSNPHZEMJH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)