Merck
A2169
Sigma-Aldrich
3′-叠氮-3′-脱氧胸苷
≥98% (HPLC), powder, reverse transcriptase inhibitor
别名:
AZT, ZDV, 叠氮胸苷, 齐多夫定
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4
CAS号:
分子量:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
3′-叠氮-3′-脱氧胸苷, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
mp
113-115 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
基因資訊
human ... HIVE1(3095)
mouse ... Slc29a1(63959)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3′-叠氮-3′-脱氧胸苷已作为逆转录酶抑制剂抑制病毒基因组整合和作为抗菌剂评估其抗沙门氏菌活性。
生化/生理作用
叠氮胸苷 (AZT) 是一种胸苷类似物,是 HIV-1 病毒的逆转录酶抑制剂。叠氮胸苷已被证明会降低 CRISPR 介导的同源定向修复 (HDR) 的效率。
对 HIV-1 病毒有效的逆转录酶抑制剂。
特點和優勢
这种化合物是ADME毒性研究的特色产品。点击此处发现更多特色ADME毒性产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges