Merck
A2009
Sigma-Aldrich
4-甲氧基三苯基氯甲烷
别名:
4-甲氧基三苯甲基氯, 4-甲氧基氯化三苯甲烷, 对茴香基氯二苯基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H17ClO
CAS号:
分子量:
308.80
Beilstein:
798425
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
crystalline
顏色
off-white to pink
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3